Learn More
Dodécahydrate de phosphate de sodium dibasique, conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., E339, 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | Na2HPO4 · 12H2O |
Poids de la formule | 358.14g/mol |
Pourcentage de pureté | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |