Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté (cristaux incolores à blancs), Fisher BioReagents
Marque:  Fisher Bioreagents BP331-500
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7782-85-6 Poids : 0.55000kg
Quantité 500g
Conditionnement Bouteille en verre
Code produit. 10001513
  • 21.18€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 13
Description
Description
Ce composant tampon est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
Spécification
Identifiants chimiques
7782-85-6
268.062
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
H15Na2O11P
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
6096963
O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
98.0 to 102.0 %
H15Na2O11P
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
268.062
268.07
98.0 to 102.0%
0.001% max.
0.005% max.
Bouteille en verre
Blanc
9.0 to 9.3
7782-85-6
99,0 à 102,0 %
15, 8789
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
6096963
Solide
0.001% max.
Pass Test
0.001% max.
0.005% max.
48°C
500g
Vidéos
FDS Documents