Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté (cristaux incolores à blancs), Fisher BioReagents
Catalog Number p-28670
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
7782-85-6
H17Na2O11P
270.08
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate (Colorless-to-White Crystals)
Ce composant tampon est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
Point de fusion 48°C
Couleur Blanc
pH 9.0 to 9.3
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102.0 %
Notes de pourcentage du dosage 99,0 à 102,0 %
Merck Index 15, 8789
Poids de la formule 268.07
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Bouteille en verre