Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, 98 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813657
32.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
23672064
CHEBI:37585
dihydrogènophosphate de sodium
[Na+].OP(O)([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7558-80-7
H2NaO4P
119.98
MFCD00003527,MFCD00146206
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
23672064
CHEBI:37585
dihydrogènophosphate de sodium
[Na+].OP(O)([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NaH2PO4
Merck Index 15,879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 850g/L (20°C).
Poids de la formule 119.98
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur