Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium monobasique, conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E339, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071718
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
13472-35-0
H6NaO6P
156.006
MFCD00149209
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
23673460
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
13472-35-0
H6NaO6P
156.006
MFCD00149209
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
23673460
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E339, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaH2PO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 156.01g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)