Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, monohydraté monobasique, 99,5+ %, pour biochimie
Catalog Number p-4813656
72.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10049-21-5
H5NaO5P
139.00
MFCD00149208
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
516949
dihydrogénophosphate de sodium hydraté
O.[Na+].OP(O)(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10049-21-5
H5NaO5P
139.00
MFCD00149208
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
516949
dihydrogénophosphate de sodium hydraté
O.[Na+].OP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Point de fusion 100.0°C
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire NaH2PO4·H2O
Merck Index 15,879
Informations sur la solubilité Clear colorless
Poids de la formule 137.99
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biochimie