missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monohydrate de phosphate de sodium monobasique, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | NaH2PO4 · H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | sodium phosphoric acid hydrate |
Poids de la formule | 137.99g/mol |
Pourcentage de pureté | 98 to 102%, ≥98% |
Qualité | ACS Reagent |
Sécurité et traitement
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'