Learn More
Phosphate de sodium monobasique monohydraté (cristaux incolores à blancs), Fisher BioReagents
Catalog Number p-2363405
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Verre ambré
10049-21-5
H5NaO5P
139.00
MFCD00149208
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
516949
O.[Na+].OP(O)(O)=O
10049-21-5
H5NaO5P
139.00
MFCD00149208
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
516949
O.[Na+].OP(O)(O)=O
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate (Colorless-to-white Crystals)
Le phosphate de sodium est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Point de fusion 100°C
Couleur Blanc
pH 4.1 to 4.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
Poids de la formule 137.99
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Verre ambré