Learn More
Monohydrate de phosphate de sodium monobasique, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | NaH2PO4 · H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 137.99g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% (T) |
Qualité | ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium phosphate monobasic monohydrate