Learn More
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
83.70€ - 201.15€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Picosulfate |
---|---|
CAS | 10040-45-6 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C18H13NNa2O8S2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16488518
![]() |
Medchem Express
HY-B0544 |
10 mg |
83.70€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16418366
![]() |
Medchem Express
HY-B0544 |
100 mg |
201.15€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16414397
![]() |
Medchem Express
HY-B0544 |
50 mg |
117.45€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.Spécification
Sodium Picosulfate | |
Blanc | |
C18H13NNa2O8S2 | |
DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM) | |
481.41 | |
98.0% | |
Solid |
10040-45-6 | |
Research | |
Sodium Picosulphate | |
O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O | |
481.41 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
Sécurité et traitement
H302
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.