Learn More
Polyphosphate de sodium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586502
18.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
50813-16-6
(NaO3P)n
MFCD00134118
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
Polyphosphate de sodium
[Na]OP(-*)(=O)O-*
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
50813-16-6
(NaO3P)n
MFCD00134118
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
Polyphosphate de sodium
[Na]OP(-*)(=O)O-*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium polyphosphate
Point de fusion 600.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Formule linéaire (NaPO3)n
Merck Index 15, 8773
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/l (20°C)
Pourcentage de pureté 65 to 70%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium polyphosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.