Learn More
Polyphosphate de sodium, pur, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 390930050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 50813-16-6 Poids : 5.05000kg
Quantité | 5kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
50813-16-6 | |
MFCD00134118 | |
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate |
Spécification
Sodium polyphosphate | |
(NaPO3)n | |
15, 8773 | |
Solubility in water: 1000g/l (20°C) | |
65 to 70% | |
0.03% max | |
Flacon en plastique | |
0.1% max | |
600.0°C |
50813-16-6 | |
MFCD00134118 | |
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate | |
Poudre cristalline | |
Pures | |
0.01% max. | |
Solubility in water: 1000g/l (20°C). | |
Blanc | |
5kg |
Sécurité et traitement
- Sodium polyphosphate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.