Learn More
Pyrophosphate de sodium décahydraté, 99+ %, pour analyse, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 205970250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 13472-36-1 Poids : 0.07500kg
Quantité. | 25g |
---|
Description
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
13472-36-1 | |
446.05 | |
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J | |
3084150 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Na4O7P2·10H2O | |
MFCD00149200 | |
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate | |
Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté |
Spécification
Sodium pyrophosphate decahydrate | |
13472-36-1 | |
99+% | |
Na4P2O7·10H2O | |
10,9063 | |
Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
446.05 | |
446.05 | |
99+% | |
10ppm max | |
1.82 | |
5ppm max. | |
50ppm max. | |
93.8°C | |
80.0°C |
p.a. | |
ortho-phosphate (as PO4): < 0.1% | |
Na4O7P2·10H2O | |
MFCD00149200 | |
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate | |
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J | |
Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté | |
3084150 | |
Crystals | |
Analyse | |
10ppm max. | |
5ppm max. | |
Bouteille en verre | |
0.001% max. (as N) | |
Blanc | |
25g |
Sécurité et traitement
- Sodium pyrophosphate decahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate