Learn More
Salicylate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023470
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
54-21-7
C7H5NaO3
160.104
MFCD00002440
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
16760658
CHEBI:9180
sodium ; 2-hydroxybenzoate
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
54-21-7
C7H5NaO3
160.104
MFCD00002440
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
16760658
CHEBI:9180
sodium ; 2-hydroxybenzoate
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Le salicylate de sodium est utilisé comme analgésique et antipyrétique. Il agit également comme un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). De plus, il est utilisé comme phosphore pour la détection du rayonnement ultraviolet et des électrons sous vide. Il sert d‘inhibiteur de la kappa B de neurofibromatose et de réducteur du stress oxydatif. Il trouve les applications comme un médicament avec la fonction d‘être antipyrétique et anti-rhumatisant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le salicylate de sodium est utilisé comme analgésique et antipyrétique. Il agit également comme un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). De plus, il est utilisé comme phosphore pour la détection du rayonnement ultraviolet et des électrons sous vide. Il sert d‘inhibiteur de la kappa B de neurofibromatose et de réducteur du stress oxydatif. Il trouve les applications comme un médicament avec la fonction d‘être antipyrétique et anti-rhumatisant.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le 1,4-dioxane, l’éthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides acidifiants forts, les sels métalliques et l‘iode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium salicylate
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 3732792
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8332
Informations sur la solubilité Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol.
Poids de la formule 160.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylate de sodium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..