missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem Lab™ Solution étalon de sodium (Plasma HIQU)

Marque:  Chem Lab™ CL0114040100

Code nomenclature Nacres: NA.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.12750kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III

Quantité 100mL

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11919068

  • 141.00€ / 100mL

Expédition estimée
22-04-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

Spécification

10000μg/mL
1,04g/mL
100mL
Vidéos
FDS Documents