Learn More
Solution étalon de sodium, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab
Catalog Number 11919102
Click to view available options
Solvant ou matrice:
Nitric Acid
Water
Concentration or Composition Notes:
2,542 g de NaCl / 1L H2O
3,698 g de NaNO3 pour 1 L 2–5 % de HNO3
7647-14-5, 7732-18-5
7647-14-5, 7732-18-5
Utilisée comme étalon de référence pour la spectroscopie et d’autres applications de laboratoire. Solution étalon de sodium, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab est disponible dans une matrice d’eau ou d’acide nitrique pour répondre aux besoins de différents procédés analytiques.
Cette solution étalon de sodium contient une concentration précise de 990–1010 μg/ml de Na1+ (±0,2 %). Elle est utilisée pour vérifier l’exactitude des déterminations de sodium et pour étalonner l’équipement utilisé dans ces déterminations.
Concentration 1000μg/mL of Na1+ (±0.2%)
Quantité 500 mL
Concentration or Composition Notes 3,698 g de NaNO3 pour 1 L 2–5 % de HNO3
Formule moléculaire NNaO3
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
Densité 1.02g/mL
Solvant ou matrice Nitric Acid
Forme physique Liquide