Learn More
Sulfate de sodium, 99 %, pour biochimie, anhydre, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 447925000
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7757-82-6 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Code produit. 12625127
  • 56.80€ / 500g
Date d’expédition estimée: 30-09-2021
Identifiants chimiques
7757-82-6
142.04
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI:32149
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Na2O4S
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
disodium ; sulfate
Spécification
Sodium sulfate
99%
Na2SO4
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
disodium ; sulfate
24436
142.04
Biochimie
0.01% max
0.001% max
>1700.0°C
500g
7757-82-6
Na2O4S
15,8809
Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
142.04
CHEBI:32149
99%
0.001% max
Flacon en plastique
(10% in water) Clear colorless
884.0°C
Vidéos
FDS Documents
Certificats