Learn More
Sulfate de sodium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
41.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
43.81 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
43.81 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Point d’ébullition | >1700,0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium sulfate |
Point de fusion | 884,0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Fieser | 01,1103 |
Merck Index | 15, 8809 |