missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de sodium, à écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15696960
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O

À écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C
Couleur Incolore
Forme physique Solid
Quantité 4 x 2.5 kg
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité 185g/L at 20°C
Nom IUPAC disodium sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.68g/cm3
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'