Learn More
Sulfate de sodium, à écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7111985
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Poly Bottle
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium;sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium;sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2SO4
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Reagent
Conditionnement Poly Bottle
Densité 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)