Learn More
Sulfure de sodium, ≥ 98,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15682450
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
7757-83-7
Na2O3S
126.037
MFCD00003503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodium ; sulfite
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
7757-83-7
Na2O3S
126.037
MFCD00003503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodium ; sulfite
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Réactif ACS, ≥ 98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite
Point de fusion 600°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2SO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water, 126g/L at 20°C
Poids de la formule 126.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder or Crystals
Densité 2.6g/cm3