Learn More
Tétraborate de sodium, 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Point d’ébullition | 1575.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium tetraborate |
Point de fusion | 741.0°C |
Couleur | Orange |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | Na2B4O7 |
Fieser | 04,461; 15,295 |
Merck Index | 15,8726 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tetraborate, anhydrous
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.