Learn More
Décahydrate de tétraborate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,0 à 103,0 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Tetraborate Decahydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | Na2B4O7 · 10H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 381.37g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 103.0% |
Qualité | puriss. |
Conditionnement | Flacon poly |
Densité | 1.73g/mL at 25°C |