Learn More
Thiocyanate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
A compound used to convert alkyl halides into the corresponding alkylthiocyanates. Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts. Silver thiocyanate may be used as well, the precipitation of insoluble silver halides help simplify workup. Treatment of isopropyl bromide with sodium thiocyanate in a hot ethanolic solution affords isopropyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Composé utilisé pour convertir les halogénures d’alkyle en alkylthiocyanates correspondants. Subit des réactions de substitution nucléophiles avec des catalyseurs de transfert de phase. Le thiocyanate d’argent peut également être utilisé, la précipitation des halogénures d’argent insolubles facilite le travail. Le traitement du bromure d’isopropyle avec du thiocyanate de sodium dans une solution éthanolique chaude fournit du thiocyanate d’isopropyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1250g/l), l’alcool et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique, protège de l’humidité et de l’eau. Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé.
Composé utilisé pour convertir les halogénures d’alkyle en alkylthiocyanates correspondants. Subit des réactions de substitution nucléophiles avec des catalyseurs de transfert de phase. Le thiocyanate d’argent peut également être utilisé, la précipitation des halogénures d’argent insolubles facilite le travail. Le traitement du bromure d’isopropyle avec du thiocyanate de sodium dans une solution éthanolique chaude fournit du thiocyanate d’isopropyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1250g/l), l’alcool et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique, protège de l’humidité et de l’eau. Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium thiocyanate |
Point de fusion | 287°C |
Densité | 1.74 |
pH | 6 to 8 |
Odeur | Odorless |
Quantité | 1000 g |
Beilstein | 3594965 |
Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
Merck Index | 14,9327 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone. |