Learn More
Thiométhylate de sodium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737376
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5188-07-8
CH3NaS
70.09
MFCD00174316
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
4378561
C[S-].[Na+]
5188-07-8
CH3NaS
70.09
MFCD00174316
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
4378561
C[S-].[Na+]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium thiomethoxide
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94 to 106% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SNa
Quantité 1 g
Synonyme sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Nom IUPAC sodium;méthanéthiolate
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Forme physique Poudre