Learn More
Triacétoxyborohydrure de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737374
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
56553-60-7
C6H10BNaO6
211.94
MFCD00012211
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
triacétoxybore de sodium 1-, triacétoxyborohydrure de sodium, triacétyloxybore de sodium 1-, tris-acétoxy hydroborate, sel de sodium, acétate de bis-acétyloxy-$l^ 2-boranidyl de sodium, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
acétate de bis(acétyloxy)boranidyle de sodium
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
56553-60-7
C6H10BNaO6
211.94
MFCD00012211
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
triacétoxybore de sodium 1-, triacétoxyborohydrure de sodium, triacétyloxybore de sodium 1-, tris-acétoxy hydroborate, sel de sodium, acétate de bis-acétyloxy-$l^ 2-boranidyl de sodium, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
acétate de bis(acétyloxy)boranidyle de sodium
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triacétoxyorohydrure de sodium
Point de fusion 114°C à 118°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaB(O2CCH3)3H
Quantité 25 g
Fieser 12,453 ; 13,283 ; 06,553 ; 16,309
Merck Index 15, 8822
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit. Autres solubilités : soluble dans le thf, l’acétonitrile et le ,1,2-dichloroéthane
Poids de la formule 211.94
Pourcentage de pureté ≥ 96.0 %
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium triacetoxyborohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.