Learn More
Trifluoroacétate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462048
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11462048
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14613.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluoroacétate de sodium est utilisé dans les réactions catalysées par l’acide. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API). De plus, il agit comme précurseur de la trifluorométhylation des aldéhydes à l’aide d’un halogénure de cuivre(I) comme catalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Hygroscopique. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-18-4
Formule moléculaire C2F3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.01
Numéro MDL MFCD00013217
Clé InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
CID PubChem 517019
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium trifluoroacetate
Point de fusion ∼207°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Beilstein 3597949
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC sodium trifluoroacétate
Poids de la formule 136
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium trifluoroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium trifluoroacetate