Learn More
Trifluorométhanesulfinate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium trifluoromethanesulfinate |
Point de fusion | 350.0°C |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | CF3SO2Na |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Poids de la formule | 156.06 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium trifluoromethanesulfinate