Learn More
Sodium tungstate dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium tungstate dihydrate |
Note relative au nom | p.a. |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline de flocons |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min |
Formule linéaire | Na2WO4·2H2O |
Fieser | 15,295 |
Merck Index | 15,8826 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids |