Learn More
Uvex™ Softshell Jacket 7405-Midnight Navy
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
Marque:  Uvex™ 8931716
Informations supplémentaires : Poids : 0.73100kg
Code produit. 17266611
  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2023
Description
  • Veste softshell légère uvex
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex
  • À l’intérieur : 100 % polyester, maille - matière respirante, hydrofuge et coupe-vent
  • Manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
  • Tailles : S-XXXL
  • Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
Spécification
XXXXXL
Bleu
Non
Hommes
Fermeture éclair
240 g/m²