Learn More
Brady™ Verrou entièrement isolé avec corps en laiton massif
Le corps et la manille de ce cadenas sont entièrement isolés contre les chocs électriques.
102.00€ - 122.00€
Spécification
Type de produit Verrou entièrement isolé
Matériau Laiton
Description Verrou entièrement isolé
Diamètre (métrique) de la manille 8,5 mm
Dimensions (L x l) 53,00 x 73,00 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15613537
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
805835
Noir
108.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15623537
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
805836
Bleu
122.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11791376
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
805836
Bleu Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11781376
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
805835
Noir Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Avec son couvercle cylindrique, le verrou du corps de fermeture protège le cylindre à 5 broches contre les saletés
  • Le boîtier en vinyle absorbe les chocs et protège également les surfaces peintes
Spécification
Spécification
Verrou entièrement isolé
Verrou entièrement isolé
53,00 x 73,00 mm
24,5 mm
5
53 mm
Laiton
8,5 mm
73 mm
Acier durci