missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Solus™ 2000 Series
164.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Gris/rouge
Teinte de la lentille:
Rouge
Transparent
Revêtement de la lentille:
Anti-rayures
Description
- Branches à cliquet réglables
- La lentille en polycarbonate absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que Spectacle Impact Rated
- Satisfait aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que spectacle de mesure d’impact
Spécification
Description | S2001ASP-BLU |
Teinte de la lentille | Transparent |
Couleur de la monture | Bleu |
Quantité | 20/boîte |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | Plastique |
Frame Type | Demi-cadre |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'