Learn More
3M™ Solus™ Anti-Fog Coating
Comfortable, stylish eyewear with a vast array of color and lens tint options, the 3M(TM) Solus(TM) 2000 Series provides eye protection with a stylish flare.
Marque:  3M™ 7100208820
Informations supplémentaires : Poids : 0.82000kg
Code produit. 17247700
  • 360.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 21-12-2022
Description
  • Branches à cliquet réglables
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ résiste à l’obturation plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, même après 25 lavages avec de l’eau
  • Tests internes 3M selon la méthode d’essai EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels.
  • Les lentilles intérieures/extérieures permettent de réduire la luminosité et l’éblouissement lorsque vous travaillez à la fois à l’intérieur et à l’extérieur
  • La lentille en polycarbonate absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que Spectacle Impact Rated
Spécification
Spécification
Transparent
Joint en mousse
Anti-rayures et anti-buée
Plastique
Gris
20/boîte
PC
Demi-cadre