Learn More
3M™ Solus™ Anti-Fog Coating
Catalog Number p-7221330
234.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris E/S.
Marron
Transparent
Comprend:
Joint en mousse
Comfortable, stylish eyewear with a vast array of color and lens tint options, the 3M(TM) Solus(TM) 2000 Series provides eye protection with a stylish flare.
  • Branches à cliquet réglables
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ résiste à l’obturation plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, même après 25 lavages avec de l’eau
  • Tests internes 3M selon la méthode d’essai EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels.
  • Les lentilles intérieures/extérieures permettent de réduire la luminosité et l’éblouissement lorsque vous travaillez à la fois à l’intérieur et à l’extérieur
  • La lentille en polycarbonate absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que Spectacle Impact Rated
Revêtement de la lentille Anti-rayures
Teinte de la lentille Gris E/S.
Couleur de la monture Gris
Comprend  
Quantité 20/boîte
Lens Material PC
Matériau de la monture Plastique
Frame Type Demi-cadre