Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 21, réfrigérée
Centrifugez 24 x 2 ml à une vitesse atteignant 21,100 xg avec réfrigération pour accélérer la préparation de routine des microtubes à centrifuger.
6680.00€ - 7410.00€
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 14 800 tr/min
FCR max. 21 100 x g
Niveau sonore 50 dB(A)
Plage de températures -9°C à +40°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Alimentation électrique Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Alimentation électrique Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15368824
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75002544
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 21R, réfrigérée 230 V 50/60 Hz Rotor Dual Row 18 × 2.0/0.5 ml avec couvercle à visser
6680.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
10756090
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75002445
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 21R, réfrigérée 230 V 50/60 Hz 24 rotors de 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
6680.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10555835
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75002489
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 21R, réfrigérée 230 V, 50/60 Hz Rotor 24 x 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor double couronne18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
7410.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Idéales pour une utilisation quotidienne en laboratoire jusqu’à 21,100 x g, les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 21R offrent une puissance de traitement exceptionnelle, des caractéristiques de sécurité uniques et une large gamme de rotors pour microcentrifugeuse et d’accessoires pour le traitement des microtubes à centrifuger. La réfrigération assure un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie en à peine 9 minutes.
Prise en charge de vos besoins en matière de séparation à micro-volume avec :
  • Accélération exceptionnelle jusqu’à 21,000 x g en à peine 12 secondes.
  • Les versions réfrigérées offrent un refroidissement depuis la température ambiante jusqu’à la température de consigne en à peine 9 minutes.
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
Spécification
Spécification
24 x 1,5/2 ml
21 100 x g
-9°C à +40°C
Centrifugeuse de paillasse
2 ans
De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
62,0lb (28,0 kg)
14 800 tr/min
50 dB(A)
CSA, CE, diagnostic in vitro
Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 21R, réfrigérée
Oui
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au manuel)
Sorvall™