Learn More
Thermo Scientific™ Gamme d’ultracentrifugeuses Sorvall™ WX+
Optimisez l’espace dans votre laboratoire grâce à la série d’ultracentrifugeuses à faible encombrement Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ qui peuvent atteindre des vitesses de 100,000 rpm.
Marque: Thermo Scientific™ 75000080
Description
Optimisez l’espace dans votre laboratoire grâce à la série d’ultracentrifugeuses à faible encombrement Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+. En centrifugeant à une vitesse allant jusqu’à 100 000 tr/min, ces ultracentrifugeuses Sorvall WX+ offrent la rapidité et les performances requises pour vos applications de traitement hautes performances. Les rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™ Plus, légers et résistants à l’usure, n’ont pas besoin d’être déclassés au fil du temps. Une interface à écran tactile intuitif et facilement accessible et une tolérance aux déséquilibres permettent d’accélérer la configuration du cycle.
- Modèles disponibles : 80 000, 90 000 et 100 000 tr/min, pour des FCR allant jusqu’à 802 000 x g
- Faible encombrement qui est idéal pour les laboratoires où l’espace est limité et hauteur de travail réduite (86,3 cm / 33,9 in) qui facilite le chargement et le déchargement des rotors
- Conception sans fixation au sol pour simplifier considérablement l’installation et la réinstallation dans un établissement
- Système de rotor à verrouillage automatique qui permet de s’assurer que le rotor est automatiquement et fermement verrouillé
- Écran tactile couleur LCD intuitif qui facilite l’utilisation et la programmation Situé à l’avant de l’instrument, un affichage graphique facile à explorer permet d’accéder rapidement à toutes les fonctions et les menus.
- Surveillance de l’état de l’instrument à partir de n’importe quel point du laboratoire grâce à Stat Light, notre barre LED multi-couleur, programmable et longue de 47 cm, montée à l’avant de l’instrument pour une meilleure visibilité
- Compensation automatique de l’équilibrage des tubes, accélérant la préparation des échantillons tout en permettant l’équilibrage visuel des échantillons jusqu’à 5 mm
- Résistance à l’usure qui assure l’intégrité structurelle, éliminant le besoin de déclassement ou de limitation de la vitesse du rotor tout au long de sa durée de vie
- Conception résistante à la corrosion qui offre une protection contre l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques, aux substances alcalines ou à d’autres sels dans le laboratoire
- Rotors légers qui améliorent l’ergonomie, créant un environnement de travail plus sûr et minimisant les risques de dommages aux centrifugeuses
- Réparable
- Investissement sûr, renforcé par une garantie de 15 ans†
Spécification
208/240 V, 50/60 Hz | |
80 000 tr/min | |
546 883 x g (avec le rotor T-890) | |
16/20 A | |
1 kW ou moins | |
88 cm | |
69 cm | |
Système de refroidissement du module Thermo (sans CFC / HCFC / HFC), Réfrigération thermoélectrique à semi-conducteurs (sans CFC) | |
79 cm | |
CE et cCSAus | |
Unique | |
390 kg (859,8 lb) | |
CE et cCSAus | |
Sorvall™ | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets |
10/11 (10 et en rotation libre) | |
Centrifugeuse sur pieds | |
Oui | |
±2 tr/min | |
34,6 in | |
27,2 in | |
51 dBA (à une vitesse définie, dans des conditions de test en interne), mesurés à 1 m à l’avant de l’instrument | |
31,1 in | |
Ultracentrifugeuse Sorvall WX 80+ | |
6 x 250 ml | |
34,6 x 31,1 x 27,2 po (88 x 79 x 69 cm) | |
1 000 programmes avec paliers de centrifugation | |
0°C à 40°C | |
10°C à 30°C |