Learn More
Socorex™ Kit de pièces de rechange en sachet, seringue Socorextrade; 187
Si nécessaire, remplacez les pièces de l’ensemble de vannes pour la seringue de remplissage du tube Socorextrade; 187. Kit de pièces de rechange en sachet Socorextrade;, la seringue Socorextrade; 187 comprend toutes les pièces de rechange nécessaires à la réparation / au remplacement de votre vanne pour seringue Socorextrade; 187.
7.60€ - 9.00€
Spécification
Comprend | Ressorts : 2/un., billes : 2/un., rondelles de vannes : 2/un., une rondelle pour le corps. |
---|---|
Type de produit | Sachet pour kit de pièces de rechange |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10633633
|
Socorex™
1.187.7210 |
Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 10 ml |
9.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10580943
|
Socorex™
1.187.7202 |
Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 2 ml |
9.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10631903
|
Socorex™
1.187.72005 |
Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 0,5 ml |
7.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliPièces de rechange pour les modèles de seringue pour tube d’alimentation Socorextrade; 187 basés sur le volume de la seringue./liliChaque sachet comprend les éléments suivants :br /ulli22 ressorts./lili22 billes./lili22 rondelles pour vannes./lili1 rondelle pour corps./li/ul/li/ulSpécification
Ressorts : 2/un., billes : 2/un., rondelles de vannes : 2/un., une rondelle pour le corps. | |
Sachet pour kit de pièces de rechange |