Learn More
Hirschmann™ Spare Burettes
Spare part for the economical repair of a Schilling burette.
46.15€ - 53.70€
Spécification
Longueur (métrique) | 330 mm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Unités de titration Schilling |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Type | Burette automatique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10766701
|
Hirschmann™
8900753 |
5 mL |
46.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054710
|
Hirschmann™
8900761 |
10 mL |
46.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385271
|
Hirschmann™
8900764 |
15 ml |
46.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10771031
|
Hirschmann™
8900772 |
25 mL |
49.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10576722
|
Hirschmann™
8900775 |
50 mL |
53.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For Schilling burettes
Spécification
330 mm | |
Unités de titration Schilling | |
1 de chaque | |
Burette automatique |