Learn More
Bochem™ Spatule, ciment
Spatule pour les remplissages, les ciments et les pâtes. La spatule Bochem™ pour ciment est dotée d’une poignée robuste et rainurée.
5.00€ - 5.85€
Spécification
À utiliser avec (application) | Ciments, remplissages, pâtes |
---|---|
Longueur (métrique) de lame | 35 mm |
Largeur (métrique) de lame | 6 mm |
Matériau | Acier inox |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10020931
|
Bochem™
3071 |
Extrémité à pointe |
5.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10030751
|
Bochem™
3072 |
Extrémité ronde, extrémité pointue |
5.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565031
|
Bochem™
3070 |
Extrémité arrondie |
5.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construction en acier inox.
- Poignée solide et rainurée.
Spécification
Ciments, remplissages, pâtes | |
6 mm | |
150 mm |
35 mm | |
Acier inox |