Learn More
3M™ Specialty Disposable Unvalved Respirator
Provides lightweight, effective, comfortable and hygienic respiratory FFP1 protection against dust, mist and nuisance-level acid gases. 3M™ Specialty Disposable Unvalved FFP1 Respirators have a robust shell and cup design which conforms well to most face shapes and sizes and is collapse resistant.
Marque:  3M™ 7000034737
14.97 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12362399
  • 138.01€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Description
Description
  • Activated carbon layer
  • Convex shape, nose clip and twin-strap design
  • Maximum usage level: up to 4 x TLV for particulates; below TLV for acid gases