Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometer
Marque:  Brannan™ 10/906/0+49/040
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 14884301
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Informations sur la commande
dimLengthMetric
Spécification
Spécification
1Each
0.002 S60/60°F
Steel Shot
Specific Gravity Hydrometer
190 mm
0.050 S60/60°F