Learn More
Duran™ Cuves d’échantillons avec couvercle à picots
Manufactured from borosilicate glass
Marque:  Duran™ 242094903
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.38000kg
Code produit. 10005180
  • 111.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
10-02-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Cuve cylindrique CCM à couvercle rodé
• Economie de solvant
• Assure une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
• Cuve cylindrique CCM 1 plaque
• 5 x 20cm
• Inclus avec couvercle rodé à bouchon.
Spécification
Spécification
2000 mL
Glass
1Pack
Specimen Jar
Ground and knobbed lid
1Pack
1Pack
253mm