Learn More
Spectrum Labs™ Filtre tissé Spectra™ Mesh, acier inoxydable
Le filtre tissé Spectra Mesh™ Spectrum Labs™, en acier inoxydable, se compose de brins individuels tissés dans une grille en maille adaptée aux séparations de macrofiltration.
Marque:  Spectrum Labs™ 146439
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15330912
  • 255.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Caractérisés par des ouvertures de maille précises, un pourcentage de la surface ouverte et une épaisseur de maille.
  • Affinité pour l'eau : hydrophile
  • Résistance/durabilité : très élevée
  • Adsorption : élevée
  • Résistance optimale : produits corrosifs
  • Résistance au pH : pH 4 à 12
  • Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
  • Stérilisation : autoclave/irradiation
Spécification
Spécification
Feuille
2/boîte
213 mu;m
Grille à mailles
Acier inoxydable
0,452
102 μm
30 cm