Learn More
Thermo Scientific™ Cuves de tubes à essai pour spectrophotomètre
Les cuves pour tubes à essai Thermo Scientific™ sont des cellules de spectrophotomètre facilement utilisables et peu onéreuses pour les analyses courantes.
136.25€ - 428.00€
Code produit | Marque | Description | Longueur du trajet optique | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur du trajet optique | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11883774
|
Thermo Scientific™
331780-000 |
Cuve pour tubes à essai standard avec ligne repère blanche pour un alignement cohérent. Le diamètre externe est d’environ 0,5 po. et le diamètre interne (longueur de trajet) d’environ 11,6 mm. Boîte de 12, non assortie. | ∼11,6 mm | 100 mm |
136.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11836534
|
Thermo Scientific™
331777-000 |
Cuve de tube à essai “court” avec trajet optique de 20 mm Boîte de 12, inégalée. | 508mm | 88mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Optimisez les analyses courantes grâce aux cuves pour tubes à essai Thermo Scientific™ qui sont des cellules de spectromètre facilement utilisables et peu onéreuses. Un accessoire dédié de support de tubes à essai est nécessaire pour réaliser des mesures dans les tubes à essai dans tous les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ et Thermo Scientific™ Evolution™. Reportez-vous au guide de l’utilisateur de votre instrument pour de plus amples informations sur les limites de hauteur des tubes à essai qui peuvent s’insérer dans le compartiment à échantillons de votre instrument.
Les cuves pour tubes à essai étaient populaires pour effectuer des mesures dans le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 20, dans les laboratoires d’enseignement et les laboratoires d’analyses de base au siècle dernier. De nombreuses méthodes établies nécessitent toujours l’utilisation de cuves pour tubes à essai.
Les méthodes (et instruments) modernes utilisent généralement des cuves carrées dotées d’une longueur de trajet optique hautement reproductible et de surfaces optiques parfaitement perpendiculaires au faisceau lumineux de l’instrument. Elles disposent également d’un haut degré de reproductibilité de cuve en cuve, même parmi les cuves à usage unique économiques vendues par centaines.
Les spectrophotomètres conçus pour une utilisation avec les cuves présentent souvent des restrictions concernant la hauteur maximale des cuves qu’ils peuvent accueillir. Ceci nécessite l’achat de tubes à essai courts spéciaux si un client souhaite travailler avec des tubes à essai dans un instrument moderne.
Thermo Fisher Scientific continue de fournir des cuves spécialisées pour tubes à essai afin de répondre aux besoins analytiques récurrents de nos clients. Cependant, nous recommandons vivement aux clients d’établir de nouvelles méthodes permettant l’utilisation de cuves carrées ou rectangulaires, de passer en revue les anciennes méthodes nécessitant des tubes à essai et, si possible, d’employer des cuves carrées comme alternative plus moderne, plus précise et plus disponible.
Spécification
Cuvette |