Learn More
Spectrum™ Plateaux d’organisation portatifs Spectrum™ Drawer/Ganizer™
Plateaux 1/8 po. en polystyrène rigide avec bords pliés faciles à saisir pour le transport des articles de laboratoire et la mobilisation d’activités expérimentales
Marque: Spectrum™ 155 495
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Plateaux 1/8 po. en polystyrène rigide avec bords pliés faciles à saisir pour le transport des articles de laboratoire et la mobilisation d’activités expérimentales
Les compartiments profonds sont parfaits pour tenir de grandes quantités ou fournir un confinement secondaire pour les déversements. Également conçu pour s’adapter aux tiroirs de laboratoire, aux réfrigérateurs et aux paillasses afin de protéger les fournitures, d’organiser un espace précieux et de promouvoir la sécurité en laboratoire.
- Conçu pour la portabilité et le stockage dans les tiroirs
- Protège les fournitures, favorise la sécurité et fournit un confinement secondaire
- Six configurations de plateaux disponibles en deux tailles (grandes et petites)
Spécification
11 cm (16 compartiments carrés) | |
Plateau organisateur | |
16 compartiments carrés 11 x 10 cm | |
Grande taille |
PS | |
10 cm (16 compartiments carrés) | |
Rectangulaires | |
0,32 cm |