Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en RC de qualité biotechnologique Spectra/Por
Membrane de dialyse de qualité supérieure qui offre une sélectivité moléculaire supérieure au RC standard et une tolérance supérieure à celle du CE de qualité biotechnologique
Marque:  Spectrum™ 133192
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13523880
  • 431.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
  • Conçue à partir d’un processus de régénération qui donne des tolérances de température supérieures et des compatibilités chimiques avec la même pureté et la même sélectivité élevées que le CE de qualité biotechnologique
  • La membrane peut tolérer des acides et des bases faibles concentrés, des acides et des bases-forts dilués, la plupart des alcools et certains solvants organiques légers ou dilués
  • Porosité contrôlée de façon rigide pour de meilleures sélectivité et séparations
  • Ultrapure, n’interfère pas avec l’activité et la fonction moléculaires
  • 3 seuils de rétention des molécules et 2 tubulures à largeur plate
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper 15 min dans l’eau)
  • À utiliser avec un pH de 2 à 12 et une température de 4 à 60 °C
Spécification
Spécification
Tubulure de dialyse Spectra/Por
Cellulose régénérée
0,25 in
5 m
39,2°F à 140°F
Pièce
3,5 à 5 kD
6,4 mm
16,4 pi
Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper 15 min dans de l’eau)
4°C à 60°C
Applications de dialyse fréquentes, dessalage, purification, préparation d’échantillons