Learn More
Spectrum™ Kits de taille d’essai pour tubulure à membrane de dialyse RC biologique
Longueur de tubulure de dialyse de 0,5 mètre (1,6 pi) idéale pour les petites applications ou l’évaluation de la membrane
Marque: Spectrum™ 133 342T
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Includes: Tubulure en RC de qualité biotechnologique 0,5 m avec glycérine, 2 bouchons de tubulure universels, 5 aiguilles d’ouverture
Description
Ultrapure Biotech RC est une membrane de dialyse de qualité supérieure qui offre une sélectivité moléculaire supérieure au RC standard et une tolérance supérieure à celle du CE de qualité biotechnologique
- Propriétés : Porosité hydrophile et symétrique
- 3 seuils de rétention des molécules : 3,5 à 5 kDa, 8 à 10 kDa et 20 kDa
- Ultrapure, ne contient ni métaux lourds ni sulfures
Spécification
Dialysis Trial Kit | |
10 mm | |
0.5m Biotech RC tubing with glycerine, 2 universal tubing closures, 5 opening picks | |
Idéal pour l’évaluation des membranes et des applications pour des séparations plus critiques |
20 kd | |
0.39 in. | |
Each |