Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en CE de qualité biotechnologique de laboratoire 8-10 kDa
Avec tubulure à base de membrane en ester de cellulose biologiquement inerte et ultrapure de qualité biotechnologique
Marque:  Spectrum™ 131276T
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15330672
  • 180.00€ / 1m
Expédition estimée: 07-08-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • 1 m de tubulure en CE de qualité biotechnologique dans de l’azoture de sodium à 0,05 %
  • Deux bouchons de tubulure universels
  • Cinq aiguilles d’ouverture
Description
Description
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) biotechnologique que celles en RC de qualité standard
  • Porosité hydrophile et symétrique
  • Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
  • Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture
Spécification
Spécification
8 à 10 kD
20 mm
3,1 ml/cm vol./longueur
1 m de tubulure/kit