Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 3 seuil de rétention des molécules 3,5 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque: Spectrum™ 132 720T1
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes:
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 3
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
- Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau) ou sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
3,5 kd | |
11.5 mm | |
1.1 mL/cm vol./length | |
1 m Tubing/Kit |