Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-humidifiés de laboratoire en RC standard seuil de rétention des molécules 8000 Da Spectra/Por™ 6
Avec tubulure pré-humidifiée prête à l’emploi, ne nécessitant pas de trempage pour éliminer le glycérol
Marque: Spectrum™ 132582T
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes:
- 1 mètre de tubulure de dialyse Spectra/Por 6
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 5 aiguilles d’ouverture de tubulure
Description
- Membrane de dialyse en cellulose régénérée (RC) claire, flexible et robuste de qualité standard
- Membrane conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
- Kits disponibles en longueurs de tubulure de 1 m, parfaits pour l’évaluation et la qualification des membranes
- Incluez une paire de bouchons et d’aiguilles d’ouverture de tubulure pratiques
Spécification
20,4 mm | |
3,3 ml/cm vol./longueur | |
1 m de tubulure/kit |